missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Plinabulin, MedChemExpress

Código de producto. 16486466
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16486466 100 mg 100 miligramos
16496068 10 mg 10 miligramos
16482207 50 mg 50 miligramos
16448677 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16486466 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14444

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Plinabulin (NPI-2358) is a vascular disrupting agen (VDA) against tubulin-depolymerizing with an IC50 of 9.8 nM against HT-29 cells. Plinabulin binds the colchicine binding site of β-tubulin preventing polymerization and has potent inhibitory to tumor cells.

Plinabulin (NPI-2358) is a vascular disrupting agen (VDA) against tubulin-depolymerizing with an IC50 of 9.8 nM against HT-29 cells. Plinabulin binds the colchicine binding site of β-tubulin preventing polymerization and has potent inhibitory to tumor cells.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Plinabulin
CAS 714272-27-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H20N4O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo NPI-2358
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (148.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N/C1=C\C2=C(NC=N2)C(C)(C)C)/C(NC1=O)=C/C3=CC=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 336.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.39
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.