missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PLGF Antibody (3B10), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB110-96418JF646
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
PLGF Monoclonal antibody specifically detects PLGF in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Especificaciones
| PLGF | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| D12S1900, PGFL, placenta growth factor, placental growth factor, placental growth factor, vascular endothelial growth factor-related protein, PlGF, PlGF-2, PLGFplacental growth factor-like, SHGC-10760 | |
| Recombinant human PlGF-2 | |
| 0.1 mL | |
| Angiogenesis | |
| 5228 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen) | |
| 3B10 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido