missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PLGF Antibody (37203.111), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB120-10966AF750
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
PLGF Monoclonal specifically detects PLGF in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Especificaciones
| PLGF | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 750 | |
| 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide | |
| PGF | |
| Purified recombinant human placenta growth factor expressed in E. coli. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| In immunoblotting, the shows no cross-reactivity with recombinanthuman VEGF, PDGFAA, PDGFAB, and PDGFBB. | |
| Store at 4°C in the dark. |
| Western Blot, ELISA | |
| 37203.111 | |
| Western Blot, ELISA | |
| D12S1900, PGFL, placenta growth factor, placental growth factor, placental growth factor, vascular endothelial growth factor-related protein, PlGF, PlGF-2, PLGFplacental growth factor-like, SHGC-10760 | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| Angiogenesis | |
| 5228.0 | |
| Human | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido