Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para PLGF-2 (PGF) de ratón
Código de producto. 18587924
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
paquete de 10
18587924 10 x 96 pruebas paquete de 10
15405323 96 pruebas 1 set
2 missing translation for 'options'
Código de producto. 18587924
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ EMPGFX10
Includes
Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
Kit de ELISA tipo sándwich
The Mouse PLGF-2 (PGF) ELISA quantitates Ms PLGF-2 in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms PLGF-2. Principle of the method The Mouse PLGF-2 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El factor de crecimiento placentario (PlGF) es un miembro de la familia del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF). El PlGF es un factor pleiotrópico que afecta a diferentes tipos de células y regula diversas respuestas biológicas. La actividad del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), que es el más potente de todos los mediadores angiogénicos, es parcialmente modulada por el PlGF. Desempeña un papel importante en la vasculogénesis y la angiogénesis en la placenta humana.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P49764
Intervalo del ensayo 1.64 to 400 pg/mL
Sensibilidad del ensayo 1 pg/mL
Intervalo de calibración 1 pg/mL to 400 pg/mL
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Familia de proteínas Growth Factors & Receptors
Tipo de muestra Plasma, Serum, Supernatant
Especificidad The sandwich ELISA antibody pair detects Mouse PLGF-2.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Mouse
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 18654
Símbolo de gen Pgf
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10
Contenido del kit Pre-coated 96 well plate, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte HRP
Cantidad 10 x 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Revelado
Volumen de muestra Plasma 50 μL, Serum 50 μL, Supernatant 100 μL
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo AI854365, PIGF, Plgf
Objetivo Ratón
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min