Learn More
Plexin C1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
391.65€ - 590.10€
Especificaciones
| Antígeno | Plexin C1 |
|---|---|
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18226314
|
Novus Biologicals
NBP2-57282 |
100 μL |
624.00€ 590.10€ / 100 microlitros Ahorro 33.90€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18651747
|
Novus Biologicals
NBP2-57282-25ul |
25 μL |
415.00€ 391.65€ / 25 microlitros Ahorro 23.35€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Plexin C1 Polyclonal specifically detects Plexin C1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Especificaciones
| Plexin C1 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Growth and Development, Neuronal Cell Markers | |
| PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 10154 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:SKELSRKQSQQLELLESELRKEIRDGFAELQMDKLDVVDSFGTVPFLDYKHFALRTFFPESGGFTHIFTEDMHNRDANDKNESLTALDALICNKSFLVTVIHTL | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| CD232, CD232 antigen, plexin (semaphorin receptor), plexin C1, PLXN-C1, receptor for viral semaphorin protein, receptor for virally-encoded semaphorin, VESPRplexin-C1, Virus-encoded semaphorin protein receptor | |
| PLXNC1 | |
| IgG | |
| Affinity Purified |
For Research Use Only