missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Plexin B1 Antibody (559830) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB37491JF585
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Plexin B1 Monoclonal antibody specifically detects Plexin B1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
Especificaciones
| Plexin B1 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 585 | |
| plexin B1, SEP | |
| NS0 mouse myeloma cell line transfected with human Plexin B1, Accession # O43157 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 559830 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| 5364 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido