Learn More
Hecht Karl™ Gradillas para tubos de ensayo de Plexiglas
Código de producto. 10503652
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
75 mm
76 mm
79 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
10503652 76 mm cada uno
10574232 75 mm cada uno
10105961 79 mm cada uno
3 options
Código de producto. 10503652
Marca: Hecht Karl™ 42807010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Especificaciones
Admite Tubos (13 mm)
Material Plexiglas™
Posiciones 12
Cantidad 1 Paq.
Diámetro de la abertura (métrico) 13 mm
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
Altura (métrico) 76 mm