Learn More
Plerixafor octahydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16454057
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
16454057 50 mg 50 miligramos
16497896 100 mg 100 miligramos
16438148 10 mg 10 miligramos
3 options
Código de producto. 16454057
Marca: Medchem Express HY50912
MedChemExpress Plerixafor octahydrochloride (AMD3100 octahydrochloride) is a selective CXCR4 antagonist with an IC50 of 44 nM.
Plerixafor octahydrochloride (AMD3100 octahydrochloride) is a selective CXCR4 antagonist with an IC50 of 44 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Plerixafor octahydrochloride
Forma física Solid
CAS 155148-31-5
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H62Cl8N8
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo AMD3100 octahydrochlorideJM3100 octahydrochlorideSID791 octahydrochloride
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (125.87 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES [H]Cl.[H]Cl.[H]Cl.[H]Cl.[H]Cl.[H]Cl.[H]Cl.[H]Cl.N1(CCCNCCNCCCNCC1)CC2=CC=C(C=C2)CN3CCCNCCNCCCNCC3
Peso molecular (g/mol) 794.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 794.47
Porcentaje de pureza 98.0%