Learn More
Plerixafor, MedChemExpress
Código de producto. 16473028
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
16473028 10 mg 10 miligramos
16449596 50 mg 50 miligramos
16424336 100 mg 100 miligramos
3 options
Código de producto. 16473028
Marca: Medchem Express HY10046
MedChemExpress Plerixafor (AMD 3100) is a selective CXCR4 antagonist with an IC50 of 44 nM. Plerixafor, an immunostimulant and a hematopoietic stem cell (HSC) mobilizer, is an allosteric agonist of CXCR7. Plerixafor inhibits HIV-1 and HIV-2 replication with an EC50 of 1-10 nM.
Plerixafor (AMD 3100) is a selective CXCR4 antagonist with an IC50 of 44 nM. Plerixafor, an immunostimulant and a hematopoietic stem cell (HSC) mobilizer, is an allosteric agonist of CXCR7. Plerixafor inhibits HIV-1 and HIV-2 replication with an EC50 of 1-10 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Plerixafor
Forma física Solid
CAS 110078-46-1
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H54N8
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo AMD 3100 JM3100 SID791
Información de solubilidad Ethanol : 50 mg/mL (99.45 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.99 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 1 mg/mL (1.99 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 1 mg/mL (1.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1(CN2CCCNCCNCCCNCC2)=CC=C(C=C1)CN3CCNCCCNCCNCCC3
Peso molecular (g/mol) 502.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.78
Porcentaje de pureza 95.0%