Learn More
Invitrogen™ Kit de vectores pLenti7.3/V5-DEST™ Gateway™
Descripción
El kit de vectores pLenti7.3/V5-DEST™ Gateway™ contiene el vector de expresión lentiviral pLenti7.3/V5-DEST™ViraPower™ HiPerform™ adaptado a Gateway™ para una clonación fácil basada en recombinación y expresión de alto nivel de un gen diana en células de mamíferos que se dividen y no se dividen. El vector ppLenti7.3/V5-DEST™ está equipado con dos elementos genéticos clave, lo que lo convierte en un vector HiPerform™: El elemento post-regulador del virus de hepatitis de marmota mutado (WPRE) y la secuencia central del tracto Polypurino (cPPT) del gen VIH-1 integrasa para producir al menos un aumento de 4 veces en la expresión de proteínas en comparación con los vectores que carecen de estos elementos. Además, el vector permite una determinación precisa del título del lentivirus funcional en solo dos días utilizando la proteína fluorescente verde esmeralda (EmGFP).
Ventajas
- Expresión transitoria
- Experimentos a corto plazo
- Screening de alto rendimiento
- Título de 2 días de virus funcional usando EmGFP
- Tecnología de clonación por recombinación™ Gateway flexible y versátil
Características principales
- El WPRE (elemento regulador posttranscripcional Woodchuck) del virus de la hepatitis woodchuck, permite una mayor expresión transgénica y el cPPT (tracto de la politorina) del gen VIH-1 integrasa, aumenta el número de copias del lentivirus que se integra en el genoma del huésped
- Citomegalovirus humano (CMV) promotor inmediato temprano para controlar la expresión de alto nivel del gen de interés
- Promotor SV40 de la expresión de conducción de EmGFP
- La proteína fluorescente verde esmeralda (EmGFP) permite determinar fácilmente los títulos lentivirales mediante citometría de flujo y monitorizar las células transducidas.
El kit incluye
- Secuencia del vector pLenti7.3/V5-DEST™ Gateway™
- E. coli químicamente competente One Shot™ Stbl3™ (n.º de cat. C7373-03)
SKU relacionados
- Línea celular 293FT (n.º de cat. R70007)
- Kit de soporte lentiviral ViraPower™ (K4970-00)
- Mezcla de empaquetado lentiviral ViraPower™ (K4975-00)
- Lipofectamina™ 2000 (11668-019, 11668-027)
Especificaciones
Especificaciones
| Sistema constitutivo o inducible | Constitutivo |
| Tipo de entrega | Lentivírico |
| Formato | Líquido |
| Descripción | Kit de vectores PLenti7.3/V5-DEST™ Gateway™, 1 Kit, líquido, Promotor CMV, etiqueta epítoto 5V, reportero de GFP, método de entrega lentiviral, método de clonación Gateway™, tipo de vector pLenti, sistema constitutivo, usado en imagenología celular, ensayos y análisis de proteínas, expresión de proteínas |
| Promotor | CMV |
| Tipo de producto | Vector de expresión lentiviral |
| Gen marcador | GFP (EmGFP) |
| Agente de selección (eucariótico) | Ninguno |
| Contenido y almacenamiento | Kit de vectores pLenti7.3/V5-DEST™ Gateway™ • vector pLenti7.3/V5-DEST™ Gateway™ Vector (150 ng/μL), 40μL • Vector de control pLenti7.3/V5-GW/lacZ (0.5μg/μL), 20μL Conservar a -20°C. Caja de E. coli One Shot™ Stbl3™ químicamente competente Reactivos de transformación incluídos: • Células competentes One Shot™, 20 x 50μL alícuotas de un solo uso • medio S.O.C • Control de plásmido superenrollado pUC19 Conservar a -80°C. |
| Etiqueta de proteína | Etiqueta de epítopo V5 |
| Mostrar más |