Learn More
Invitrogen™ pLenti6.3/V5™-TOPO™ TA Cloning™ Kit
Código de producto. 10276743
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10276743
Marca: Invitrogen™ K531520
Kit de clonación™ pLenti6.3/V5™-TOPO™ TA
El kit de clonación pLenti6.3⁄V5™-TOPO™ de Invitrogen™ forma parte de nuestro sistema de expresión lentiviral ViraPower™ HiPerform™ (catálogo K5310-00).
El kit de clonación pLenti6.3⁄V5™-TOPO™ -TA contiene el vector de expresión lentiviral adaptado a TOPO™ ViraPower™ HiPerform™ pLenti6.3⁄V5™-TOPO™ para la clonación rápida basada en PCR y la expresión de alto nivel de un gen objetivo en células de mamíferos con y sin división. El vector pLenti6.3⁄V5™-TOPO™ está equipado con dos elementos genéticos clave, lo que lo convierte en un vector HiPerform™: el elemento regulador postranscripcional de marmota (WPRE) y la secuencia del tracto central de polipurinas (cPPT) del gen de la integrasa del VIH-1 para producir un aumento de al menos 4 veces en la expresión de proteínas en comparación con los vectores que carecen de estos elementos.
Ventajas
  • Expresión estable
  • Experimentos a largo plazo
  • Titulación precisa del virus funcional
  • Clonación de PCR TOPO™ altamente eficaz en 5 minutos en tres sencillos pasos
    Características principales
  • Elementos HiPerform™ WPRE y cPPT
  • Promotor del CMV
  • Etiqueta del epítopo V5 C-terminal
  • Selección de la blasticidina
    El kit incluye
  • Un vector lacZ como control positivo, pLenti6.3⁄V5-GW⁄lacZ™
  • Células competentes Stbl3™
    Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Tipo de célula Célula competente
    Método de clonación TOPO-TA
    Sistema constitutivo o inducible Constitutivo
    Contenido y almacenamiento Reactivos de clonación TOPO™ TA (caja 1)
    pLenti6.3?V5™-TOPO™ (5-10 ng⁄μ l): 20 μ l, -20°C
    pLenti6.3⁄V5-GW⁄lacZ™ Vector de control (0,5 μg⁄μl): 20 μ l, -20°C
    10 x tampón de PCR: 100 μ l, -20°C
    mezcla de dNTP: 10 μ l, -20°C
    solución salina: 50 μ l, -20°C
    Primer directo CMV (100 ng⁄μl): 20 μ l, -20°C
    V5 (C-terminal) Primer inverso(100 ng⁄μl): 20 μ l, -20°C
    Plantilla de PCR de control (50 ng⁄μl): 10 μ l, -20°C
    Primers de PCR de control (100 ng⁄μl): 10 μ l, cada uno -20°C
    Agua esterilizada: 1 ml
    E. Coli químicamente competente One Shot™ Stbl3™ (Caja 2)
    Células Stbl3™: 21 x 50 μ l, -80°C
    ADN de control pUC19(10 pg⁄μl): 50 μ l, -80°C
    SOC Medio: 6 ml, -80°C
    Tipo de entrega Lentiviral
    Formato Kit
    Sistema de expresión Sistemas de expresión lentiviral ViraPower™ HiPerform™
    Para utilizar con (aplicación) Expresión de proteínas
    de control principal Expresión viral
    Línea de productos HiPerform, TOPO, ViraPower
    Tipo de producto Kit de clonación
    Promotor CMV
    Etiqueta de proteína Etiqueta de epítopo V5
    Cantidad 1 Kit
    Agente de selección (eucariótico) Blasticidina
    Promotor del marcador de selección Promotor de SV40
    Vector pLenti, vector TOPO-TA