missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PLEKHG5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16819314 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16819314 20 μL 20 microlitros
16809314 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16819314 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 198301AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Guanine nucleotide exchange factor that activates RHOA and maybe the NF-kappa-B signaling pathway. Involved in the control of neuronal cell differentiation. Plays a role in angiogenesis through regulation of endothelial cells chemotaxis.

Especificaciones

Antígeno PLEKHG5
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.29 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica PLEKHG5
N.º de referencia del gen O94827, Q66T02, Q6RFZ7
Alias de gen DSMA4, GEF720, KIAA0720, PLEKHG5, RP4 650H14.3
Símbolos de los genes Plekhg5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PLEKHG5 Fusion Protein Ag11725
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 269608, 310999, 57449
Especies diana Mouse, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.