Learn More
PLEKHB2 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30233481 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30233481 150 μL 150 microlitros
30234920 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30233481 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 678771IG150UL
Mouse Monoclonal Antibody
The PLEKHB2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PLEKHB2. This antibody recognizes human, pig antigen. The PLEKHB2 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno PLEKHB2
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1H9D7
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes EVT2; FLJ20783; FLJ23679; FLJ30436
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55041
Especies diana Human, Pig
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 19-25;30-34 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1