Learn More
PLEKHB2 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Especificaciones
| Antígeno | PLEKHB2 |
|---|---|
| Clon | 1H9D7 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30233481
|
Proteintech
67877-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€ 349.00€ / 150 microlitros Ahorro 61.00€ 14% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30234920
|
Proteintech
67877-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€ 129.00€ / 20 microlitros Ahorro 16.00€ 11% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The PLEKHB2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PLEKHB2. This antibody recognizes human, pig antigen. The PLEKHB2 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.Especificaciones
| PLEKHB2 | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 55041 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 1H9D7 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Pig | |
| EVT2; FLJ20783; FLJ23679; FLJ30436 | |
| IgG1 | |
| Protein G purification | |
| Monoclonal Antibody |