missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pleconaril, MedChemExpress

Código de producto. 16471296
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16471296 200 mg 200 miligramos
16497978 10 mg 10 miligramos
16463907 50 mg 50 miligramos
16437766 100 mg 100 miligramos
16430448 5 mg 5 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16471296

Marca: Medchem Express HY19952

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Pleconaril is a capsid inhibitor used previously to treat enterovirus infections.

Pleconaril is a capsid inhibitor used previously to treat enterovirus infections.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Pleconaril
CAS 153168-05-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H18F3N3O3
Cantidad 200 mg
Sinónimo VP 63843 Win 63843
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (262.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C1=NC(C2=CC(C)=C(OCCCC3=CC(C)=NO3)C(C)=C2)=NO1)(F)F
Peso molecular (g/mol) 381.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.35
Porcentaje de pureza 99.35%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.