missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PLD1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30534694
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Código de producto. Cantidad
30534694 100 μg
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30534694

Marca: Invitrogen™ PA5149036

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.

Phosphatidylcholine (PC)-specific phospholipases D (PLDs; EC 3.1.4.4) catalyze the hydrolysis of PC to produce phosphatidic acid and choline. A range of agonists acting through G protein-coupled receptors and receptor tyrosine kinases stimulate this hydrolysis. PC-specific PLD activity has been implicated in numerous cellular pathways, including signal transduction, membrane trafficking, and the regulation of mitosis (Hammond et al., 1995).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PLD1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with trehalose and no preservative
génica PLD1
N.º de referencia del gen Q13393
Alias de gen AA536939; C85393; choline phosphatase 1; hPLD1; mPLD1; phophatidylcholine-specific; Phoshpolipase D gene 1 probably with two splicing variants A and B; phosphatidylcholine-hydrolyzing phospholipase D1; phospholipase D gene 1, probably with two splicing variants A and B; phospholipase D1; phospholipase D1, phosphatidylcholine-specific; PLD 1; Pld1; Pld1a; Pld1b; Plda; Pldb; rPLD1
Símbolos de los genes PLD1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human PLD1, Met1-Pro140.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5337
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.