missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
This gene encodes a member of the phospholipase C family, which catalyze the hydrolysis of phosphatidylinositol 4, 5-bisphosphate to generate the second messengers diacylglycerol and inositol 1, 4, 5-trisphosphate (IP3). Diacylglycerol and IP3 mediate a variety of cellular responses to extracellular stimuli by inducing protein kinase C and increasing cytosolic Ca(2+) concentrations. This enzyme localizes to the plasma membrane and requires calcium for activation. Its activity is inhibited by spermine, sphingosine, and several phospholipids.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PLCD3 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.15 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | PLCD3 |
| N.º de referencia del gen | Q8K2J0, Q8N3E9 |
| Alias de gen | KIAA1964, Phospholipase C delta 3, phospholipase C, delta 3, PLC delta 3, PLCD3 |
| Símbolos de los genes | Plcd3 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?