missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PLCD3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16391115
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16391115 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16391115

Marca: Invitrogen™ PA584166

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: EGHQSEGLRR FGGAFAPARC LTIAFKGRRK NLDLAAPTAE EAQRWVRGLT KLRARLDAMS QRERLDHWIH SYLHRADSNQ DSKMSFKEIK SLLRMVNVDM NDMYAYLLFK Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Rat - 95%, Mouse - 96%.

This gene encodes a member of the phospholipase C family, which catalyze the hydrolysis of phosphatidylinositol 4, 5-bisphosphate to generate the second messengers diacylglycerol and inositol 1, 4, 5-trisphosphate (IP3). Diacylglycerol and IP3 mediate a variety of cellular responses to extracellular stimuli by inducing protein kinase C and increasing cytosolic Ca(2+) concentrations. This enzyme localizes to the plasma membrane and requires calcium for activation. Its activity is inhibited by spermine, sphingosine, and several phospholipids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PLCD3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica PLCD3
N.º de referencia del gen Q8N3E9
Alias de gen 1-phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate phosphodiesterase delta-3; 1-phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate phosphodiesterase delta-3; 2610205J15Rik; Kiaa1964; mKIAA1964; phosphoinositide phospholipase C-delta-3; phospholipase C delta 3; phospholipase C, delta 3; phospholipase C-delta-3; PLC delta3; Plcd3; PLC-delta-3
Símbolos de los genes PLCD3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human PLCD3. Recombinant protein control fragment (Product #RP-108399).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 113026
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.