missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PLCB3 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (4C0Z7)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17286843 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17286843 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17286843

Marca: Invitrogen™ MA537972

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Positive Samples: HeLa, OVCAR3 Immunogen sequence: RKRHNSISEA KMRDKHKKEA ELTEINRRHI TESVNSIRRL EEAQKQRHDR LVAGQQQVLQ QLAEEEPKLL AQLAQECQEQ RARLPQEIRR SLLGEMPEGL G.

PLCB3 encodes a member of the phosphoinositide phospholipase C beta enzyme family that catalyze the production of the secondary messengers diacylglycerol and inositol 1,4,5-triphosphate from phosphatidylinositol in G-protein-linked receptor-mediated signal transduction. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PLCB3
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 4C0Z7
Concentración 1.06 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica Plcb3
N.º de referencia del gen Q01970
Alias de gen 1-phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate phosphodiesterase beta-3; 1-phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate phosphodiesterase beta-3; EC 3.1.4.11; mKIAA4098; Phosphoinositide phospholipase C-beta-3; phosphoinositide-specific phospholipase c; phospholipase C beta 3; phospholipase C, beta 3; phospholipase C, beta 3 (phosphatidylinositol-specific); phospholipase C-beta-3; PLC beta 3; Plcb3; PLCbeta3; PLC-beta3; PLC-beta-3
Símbolos de los genes Plcb3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1100-1200 of human PLC beta 3 (PLC beta 3 (PLCB3)) (Q01970).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5331
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.