missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PLB1 Monoclonal Antibody (OTI1B3), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17546442
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17546442 30 μL 30 microlitros
17526442 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17546442

Marca: Origene Technologies TA506856S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PLB1 Monoclonal antibody specifically detects PLB1 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno PLB1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1B3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica IL6R
N.º de referencia del gen P08887
Alias de gen 4632413E21Rik; 4930433E17Rik; 4930539A06Rik; BC033606; hPLB; Lysophospholipase; Phlpb; Phospholipase A2; phospholipase B; Phospholipase B/lipase; phospholipase B1; phospholipase B1, membrane-associated; PLB; PLB/LIP; PLB1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human IL6R produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3570
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.