Learn More
Alambre de platino, 1,0 mm de diámetro, Premion™, 99,997 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381508
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 cm
10 cm
50 cm
Tamaño de la unidad:
10 cm
2 cm
50 cm
11381508 50 cm 50 cm
11301518 2 cm 2 cm
11391508 10 cm 10 cm
3 options
Código de producto. 11381508
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010956.BW
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6-4-7440
Fórmula molecular Pt
Peso molecular (g/mol) 195.08
Número MDL MFCD00011179
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nombre IUPAC Platino
SMILES [Pt]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum
Color Blanco
Aspecto Silvery white wire
Cantidad 50 cm
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.997% (Metals basis)
Formulario Alambre, ≈16,8 g/m