Learn More
Cable de platino, 0,368 mm de diámetro, duro, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Platinum wire |
| Nombre de nota | 0.368mm (0.0145 in.) dia., Hard, Temper: as drawn |
| Cantidad | 25 cm |
| Olor | Odorless |
| Peso | ≈2.28g/m |
| Formulario | Alambre, ≈2,28g/m, templado: como se muestra |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Porcentaje de pureza | 99.95% |