Learn More
Cable de platino, 0,368 mm de diámetro, duro, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332128
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 cm
100 cm
500 cm
Tamaño de la unidad:
100 cm
25 cm
500 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332128 25 cm 25 cm
11312128 100 cm 100 cm
11322128 500 cm 500 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11332128 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013039.BU
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6-4-7440
Fórmula molecular Pt
Peso molecular (g/mol) 195.08
Número MDL MFCD00011179
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nombre IUPAC Platino
SMILES [Pt]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum wire
Nombre de nota 0.368mm (0.0145 in.) dia., Hard, Temper: as drawn
Cantidad 25 cm
Olor Odorless
Peso ≈2.28g/m
Formulario Alambre, ≈2,28g/m, templado: como se muestra
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.95%