Learn More
Tubo de platino, diámetro interno x diámetro externo: 1,32 x 1,57 mm, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4824878
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 cm
25 cm
Tamaño de la unidad:
25 cm
5 cm
11391388 5 cm 5 cm
11301398 25 cm 25 cm
2 options
Código de producto. 11391388
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010294.BQ
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: Aprox. 0,62 g/5 cm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6-4-7440
Fórmula molecular Pt
Peso molecular (g/mol) 195.08
Número MDL MFCD00011179
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nombre IUPAC Platino
SMILES [Pt]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum
Color Blanco
Aspecto Silvery white tube
Cantidad 5 cm
Olor Odorless
Formulario Tubo, ≈0,62 g/5 cm