Descripción
La mezcla maestra incluye ADN polimerasa Platinum SuperFi™ en combinación con un tampón de reacción patentado que contiene todos los componentes necesarios para una amplificación de la biblioteca eficaz con sesgo mínimo y precisión máxima.
Las características incluyen:
- Alta fidelidad: tasas de error mínimas, similares a los métodos sin PCR
- Alta eficacia: producciones altas a partir de cantidades de entrada diminutas
- Sesgo mínimo: amplificación uniforme independientemente del contenido de GC
- El ADN polimerasa Platinum SuperFi™ tiene actividades de 5’ a 3’ polimerasa y de 3’ a 5’ exonucleasas (corrección), pero carece de actividad de 5’ a 3’ exonucleasas. La actividad de corrección excepcionalmente fuerte garantiza la amplificación de las bibliotecas de NGS con una precisión de secuencia suprema, produciendo índices de error de NGS similares a los métodos sin PCR
- El tampón de reacción patentado contiene todos los componentes y aditivos de PCR necesarios para permitir una amplificación de biblioteca eficaz y uniforme independientemente del contenido de GC, lo que ayuda a mejorar la cobertura en secuencias ricas en GC y AT y en otras regiones complejas. La alta eficacia de amplificación permite el uso de menos ciclos para lograr la producción deseada
- La tecnología de inicio en caliente de Platinum inhibe la actividad de la ADN polimerasa a temperatura ambiente, lo que permite la configuración de la reacción a temperatura ambiente y el almacenamiento de reacciones de PCR preensambladas hasta 24 horas antes de la PCR
- La mezcla maestra de amplificación de biblioteca Platinum SuperFi™ se complementa con un colorante azul inerte que proporciona una ayuda visual al pipetear y reduce el riesgo de errores de pipeteo durante la configuración de la reacción
- Para mayor comodidad, ofrecemos la mezcla maestra de amplificación de la biblioteca Platinum SuperFi™ junto con la mezcla de primer, donde la mezcla maestra se suministra con una mezcla de primer 10X que se dirige a las regiones P5 y P7 de los adaptadores de Illumina y que se complementa con un colorante amarillo inerte. La mezcla de ambos componentes en una reacción de PCR hace que la solución final de PCR se vuelva verde, lo que reduce aún más el riesgo de errores de pipeteo
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 1 x 1,25 ml de mezcla maestra de amplificación de biblioteca Collibri (2X) Almacenar a - 20 °C. |
| Tipo de muestra | ADN, ARN |
| Fidelidad (frente a Taq) | ≥100 |
| Rendimiento de PCR enriquecido por GC | Alto |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación |
| Inicio en caliente | Inicio en caliente integrado |
| N.º de reacciones | 50 |
| Sobrante | Romo |
| Línea de productos | Collibri |
| Tipo de producto | Mezcla maestra de amplificación de bibliotecas Collibri |
| Mostrar más |