Learn More
Invitrogen™ Mezcla maestra de PCR Platinum™ SuperFi II
Descripción
Invitrogen Platinum SuperFi II Green PCR Master Mix (2X) contains a ready-to-use mixture of Platinum SuperFi II DNA Polymerase, Platinum SuperFi II Buffer, and dNTPs for convenient PCR setup, as well as two tracking dyes for direct loading of PCR products on gels. Platinum SuperFi II DNA Polymerase (Cat. No. 12361010) is a proofreading DNA polymerase that combines superior fidelity with innovative SuperFi II Buffer, enabling universal primer annealing for the highest success in PCR. It is ideally suited for cloning, mutagenesis, and other applications benefiting from supreme sequence accuracy.
- Excepcional fidelidad >300X Taq
- Recocido de cebador universal a 60 °C.
- Especificidad, sensibilidad y rendimientos superiores
- Sólida amplificación de objetivos difíciles de amplificar (p. ej., aquellas con pureza subóptima, contenido de GC ˃65 %, requisito de PCR larga)
- La ADN polimerasa Platinum SuperFi II es una enzima de diseño con alta procesividad y mayor resistencia a los inhibidores de PCR. También permite protocolos de ciclo rápido y amplificación de dianas grandes (hasta 20 kb). La tecnología de inicio en caliente Platinum se basa en anticuerpos patentados que inhiben la actividad enzimática hasta el paso inicial de desnaturalización de PCR, evitando la amplificación no específica y la degradación de los cebadores. Esta tecnología también permite configurar la reacción a temperatura ambiente y proporciona una mayor sensibilidad y producción.
- Debido a la composición única del tampón de PCR SuperFi II, la temperatura de recocido es de 60 °C para la mayoría de los pares de cebadores diseñados siguiendo las normas generales de diseño. Las moléculas isoestabilizadoras del tampón aumentan la estabilidad dúplex del molde de cebadores durante el paso de recocido y contribuyen a mejorar la especificidad sin necesidad de optimizar la temperatura de recocido para cada par de cebadores. ADN polimerasa Platinum SuperFi II permite realizar ciclos de PCR diferentes utilizando el mismo protocolo con una temperatura de recocido de cebador universal y un paso de extensión seleccionado para el fragmento más largo que se va a amplificar.
- Aplicaciones de ADN polimerasa Platinum SuperFi II
- PCR de alta fidelidad
- Clonación y subclonación
- Mutagénesis dirigida
- Amplificación de moldes complejos con gran cantidad de GC
- Generación de moldes para secuenciación
- PCR de alto rendimiento
- Amplificación de muestras con pureza inferior a la óptima
- PCR larga
- PCR rápida
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2X |
| Contenido y almacenamiento | • 2 x 1,25 ml de mezcla máster de PCR Platinum SuperFi II Green • 2 x 1,25 ml de agua, sin nucleasas Suficiente para 100 reacciones de 50 µl |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Polimerasa | ADN polimerasa Platinum SuperFi II |
| Velocidad de reacción | Fast |
| Tipo de producto | Mezcla maestra de PCR |
| Cantidad | 100 reactions |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Para utilizar con (aplicación) | Hot-start PCR, High-fidelity PCR |
| Fidelidad (frente a Taq) | >300X |
| Mostrar más |