Learn More
Invitrogen™ ADN polimerasa Platinum™ SuperFi II
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
500 reacciones
5 x 500 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
500 reacciones
paquete de 5
Descripción
Invitrogen Platinum SuperFi II DNA Polymerase is a proofreading DNA polymerase that combines superior fidelity with an innovative buffer, enabling universal primer annealing for the highest success in PCR. Due to the unique composition of the SuperFi II PCR buffer, the annealing temperature is 60°C for most primer pairs designed following the general design rules.
- Excepcional fidelidad >300X Taq
- Recocido de cebador universal a 60 °C.
- Especificidad, sensibilidad y rendimientos superiores
- Sólida amplificación de objetivos difíciles de amplificar (p. ej., aquellas con pureza subóptima, contenido de GC ˃65 %, requisito de PCR larga)
- Platinum SuperFi II DNA Polymerase es una enzima desarrollada con alta capacidad de procesos y mayor resistencia a los inhibidores de PCR. También permite protocolos de ciclo rápido y amplificación de dianas grandes (hasta 20 kb). La tecnología de inicio en caliente Platinum se basa en anticuerpos patentados que inhiben la actividad enzimática hasta el paso inicial de desnaturalización de PCR, evitando la amplificación no específica y la degradación de los cebadores. Esta tecnología también permite configurar la reacción a temperatura ambiente y proporciona una sensibilidad y una producción superiores.
- Debido a la composición única del tampón de PCR SuperFi II, la temperatura de recocido es de 60 °C para la mayoría de los pares de cebadores diseñados siguiendo las normas generales de diseño. Las moléculas isoestabilizadoras del tampón aumentan la estabilidad dúplex del molde de cebadores durante el paso de recocido y contribuyen a mejorar la especificidad sin necesidad de optimizar la temperatura de recocido para cada par de cebadores. ADN polimerasa Platinum SuperFi II permite realizar ciclos de PCR diferentes utilizando el mismo protocolo con una temperatura de recocido de cebador universal y un paso de extensión seleccionado para el fragmento más largo que se va a amplificar.
- Aplicaciones de ADN polimerasa Platinum SuperFi II
- PCR de alta fidelidad
- Clonación y subclonación
- Mutagénesis dirigida
- Amplificación de moldes complejos con gran cantidad de GC
- Generación de moldes para secuenciación
- PCR de alto rendimiento
- Amplificación de muestras con pureza inferior a la óptima
- PCR larga
- PCR rápida
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • 100 μl de ADN polimerasa Platinum SuperFi II • 1,25 ml de tampón SuperFi II (5X) Suficiente para 100 reacciones de 50 μl |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Polimerasa | ADN polimerasa Platinum SuperFi II |
| Velocidad de reacción | Fast |
| Cantidad | 100 reacciones |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Para utilizar con (aplicación) | Hot-start PCR, High-fidelity PCR |
| Fidelidad (frente a Taq) | > 300 X |
| Inicio en caliente | Inicio en caliente integrado |
| N.º de reacciones | 100 reacciones |
| Mostrar más |
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu