Learn More
Invitrogen™ ADN polimerasa Platinum™ SuperFi™
Descripción
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ DNA Polymerase es una ADN polimerasa de corrección que combina una fidelidad superior con la fiable tecnología de inicio en caliente PlatinumTM para obtener los mejores resultados en la PCR. Con un fidelidad Taq 100 veces superior, la ADN polimerasa Platinum SuperFi DNA Polymerase está perfectamente indicada para aplicaciones de clonación, mutagénesis, entre otras, gracias a las ventajas de su excelente precisión de secuencias.
- Productos de PCR sin errores gracias >a la excepcional fidelidad de 100X Taq
- Alta especificidad y mayor producción con tecnología de inicio en caliente Platinum
- Amplificación sólida de dianas difíciles de amplificar, incluidas las de pureza inferior a la óptima o con ˃65 % de contenido en GC
- Fácil flujo de trabajo de preparación de la reacción a temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • 50 μl de ADN polimerasa Platinum SuperFi DNA Polymerase (2U/μL) • 2 x 1,25 ml de tampón SuperFi (5X) • Potenciador SuperFi GC de 1,25 ml (5X) Almacenar a entre -5 y -30 °C. |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Polimerasa | ADN polimerasa Platinum SuperFi |
| Velocidad de reacción | Fast |
| Cantidad | 100 unidades |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo o seco |
| Para utilizar con (aplicación) | Hot-start PCR, High-fidelity PCR |
| Fidelidad (frente a Taq) | 300 X |
| Inicio en caliente | Inicio en caliente integrado |
| N.º de reacciones | 100 reacciones |
| Mostrar más |