missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Platinum Standard: Pt @ 10000 μg/mL in 20% HCl, VHG™

Código de producto. 17983496
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
17983496 500 mL 500 ml
17913726 250 mL 250 ml
17931056 100 mL 100 ml
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17983496

Marca: VHG Labs VHGTPTH500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Platinum Standard: Pt @ 10000 μg/mL in 20% HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Platinum
CAS 6-4-7440
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Platinum
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular Pt
Concentración 10000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Pt
Fórmula InChI InChI=1S/Pt
SMILES [Pt]
Nombre IUPAC platinum
Solvent or Matrix Dilute HCl
Peso molecular (g/mol) 195.08
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.965 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.