Learn More
Platinum Standard: Pt @ 10000 μg/mL in 20% HCl, VHG™
Código de producto. 17913726
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
17913726 250 mL 250 ml
17931056 100 mL 100 ml
17983496 500 mL 500 ml
3 options
Código de producto. 17913726
Marca: VHG Labs VHGTPTH250
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Platinum Standard: Pt @ 10000 μg/mL in 20% HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum
CAS 6-4-7440
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Platinum
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular Pt
Concentración 10000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Pt
Fórmula InChI InChI=1S/Pt
SMILES [Pt]
Nombre IUPAC platinum
Solvent or Matrix Dilute HCl
Peso molecular (g/mol) 195.08
Cantidad 250 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.965 g/mol