Learn More
Masterflex™ Tubos de transferencia, silicona curada con peróxido
Código de producto. 11785318
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,5 mm
3,2 mm
4,8 mm
16 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
25 FT
7.50 metro
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
11785318 0,5 mm 1 PCS
15315442 3,2 mm 7.50 metro
11700279 4,8 mm 1 PCS
15387125 16 mm 25 FT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11785318 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0641159
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideales para la industria farmacéutica, biotecnológica, de alimentos y bebidas, aeroespacial y aplicaciones generales de laboratorio.
Ideales para la industria farmacéutica, biotecnología, de alimentos y bebidas, aeroespacial y aplicaciones generales de laboratorio
  • Curado con platino, excelente resistencia al calor, baja compresión
  • Inodoros, no tóxicos, translúcidos
  • El elastómero cumple con la FDA (21 CFR 177.2600) y con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
  • Los tubos se fabrican conforme a GMP
  • Intervalo de temperatura: De -50 °C a +230 °C
  • Esterilizar mediante autoclave o irradiación gamma
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,020 in
Diámetro interior (métrico) 0,5 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 0,083 in, 2,1 mm
Longitud global (imperial) 25 pies
Longitud global (métrico) 7,6 m
Grosor (imperial) 0,031 in
Grosor (métrico) 0,8 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -58 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Método de esterilización Autoclave u óxido de etileno
Color Translúcido
Presión máxima 30 psi
Max. Operating Temperature (English) 446 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 230 °C
Tipo de producto Tubos de silicona curada con peróxido