Learn More
Gasa de platino rodio, malla 80 tejida a partir de alambre de 0,076 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048964
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11366628 25 x 25 mm cada uno
11385919 50 x 50 mm cada uno
11376628 100 x 100 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11366628 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012217.FF
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum Rhodium gauze
Nombre de nota Woven from 0.076mm (0.003 in.) dia. wire
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Pt:Rh; 90:10 wt%
Cantidad 25 x 25 mm
Tamaño de malla 80 Mesh
Olor Odorless
Peso ≈0.39g/25x25mm
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número MDL MFCD00198186
Información de solubilidad Insoluble in water.
Porcentaje de pureza 99.9%