Learn More
Lámina de rodio platino, 0,05 mm de grosor, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Platinum Rhodium foil |
| Nombre de nota | 0.05mm (0.002 in.) thick |
| Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. | Pt:Rh; 90:10 wt% |
| Cantidad | 25 x 25 mm |
| Olor | Odorless |
| Peso | ≈0.62g/25x25mm |
| Formulario | Papel de aluminio |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Número MDL | MFCD00198186 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Mostrar más |