Learn More
Lámina de rodio platino, 0,025 mm de grosor, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324767
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
Código de producto. 11324767
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041808.GH
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum Rhodium foil
Nombre de nota 0.025mm (0.001 in.) thick
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Pt:Rh; 90:10 wt%
Cantidad 100 x 100 mm
Olor Odorless
Peso ≈0.31g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número MDL MFCD00198186
Información de solubilidad Insoluble in water.
Porcentaje de pureza 99.9%