Learn More
Fisherbrand™ Cable del electrodo de repuesto
Código de producto. 11887803 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
1 m x 0,2 mm
500 x 0,2 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
11887803 1 m x 0,2 mm cada uno
11817583 500 x 0,2 mm cada uno
2 options
Código de producto. 11887803
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El cable de electrodo de repuesto es un accesorio para el sistema de electroforesis Verti-Gel Maxi de 4 y 2 geles.
  • Hecho de platino
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Tanque vertical de electroforesis Maxi Gel Vertical
Tipo Repuesto de cepillo de alambre
Material Platinum
Grosor (métrico) 0,2 mm
Dimensiones (L x An) 1 m x 0,2 mm
Longitud (métrico) 100 cm