Learn More
Polvo de platino, amorfo, APS < 3 micrómetros, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304237
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11304237 1 g 1 g
11314237 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11304237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036704.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Polvo de platino, 99,9 %, Pt, número CAS-7440-06-4, platino, metal, negro, metal, platino, platino, ion iv, esponja, platino, elemental, platino alemán, platino, 5 g, (base de metales), CHEBI:33400, clase de peligro: 4,1; grupo de embalaje: III, 231-116-1, H228, P210-P240-P241-P280-P370+P378q
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6-4-7440
Fórmula molecular Pt
Peso molecular (g/mol) 195.08
Número MDL MFCD00011179
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nombre IUPAC Platino
SMILES [Pt]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum powder
Forma física S.A. 9,0-19,0 m, polvo amorfo
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.9%