Learn More
Platino, nominalmente 20 % en negro de carbono, HiSPEC™ 3000
Código de producto. 11328747
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
11328747 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11328747
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035849.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6-6-7440
Número MDL MFCD00011179
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum
Nombre de nota nominally 20% on carbon black, HiSPEC™ 3000
Color De gris a negro
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Número UN UN1325
Forma física Polvo