Learn More
Yoduro de platino(IV), 99,95 % (base metálica), Pt 27,3 % mín., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Código de producto. 11313998
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
11313998 0.25 g 0.25 g
11333998 5 g 1 g
11323998 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 11313998
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040401.01
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-46-7
Fórmula molecular I4Pt
Número MDL MFCD00016292
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum(IV) iodide
Color Negro
Forma física Powder
Cantidad 0.25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (metals basis)
Formula Weight (peso de la fórmula) 702.7
Aspecto Black powder