Learn More
Alambre de platino iridio, 1,0 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11385407
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 cm
25 cm
100 cm
Tamaño de la unidad:
100 cm
25 cm
5 cm
11385407 25 cm 25 cm
11395407 5 cm 5 cm
11305417 100 cm 100 cm
3 options
Código de producto. 11385407
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042678.BU
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum Iridium wire
Nombre de nota 1.0mm (0.04 in.) dia.
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Pt:Ir; 90:10 wt%
Cantidad 25 cm
Olor Odorless
Peso ≈0.85g/5cm
Formulario Alambre, ≈0,85 g/5cm
Número MDL MFCD02091683