Learn More
Alambre de platino, 0,5 mm de diámetro, duro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4824882
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 cm
50 cm
250 cm
Tamaño de la unidad:
10 cm
250 cm
50 cm
11336767 10 cm 10 cm
11326767 50 cm 50 cm
11346767 250 cm 250 cm
3 options
Código de producto. 11336767
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010056.BS
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: Aprox. 0,44 g/10 cm, templado: como se muestra
Fabrication of metal microelectrodes for electrical stimulation of nervous tissue and electrophysiological recordings. Inoculating needles and leadwires for implants. Electrode material for gel boxes/electrophoresis chambers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6-6-7440
Fórmula molecular Pt:Ir; 90:10 wt%
Número MDL MFCD02091683
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum
Color Blanco
Nombre de nota Hard
Aspecto Silvery white wire
Cantidad 10 cm
Olor Odorless
Formulario Alambre, ≈0,44 g/10cm, templado: como se muestra
Información de solubilidad Insoluble in water