Learn More
Alambre de platino iridio, 0,152 mm de diámetro, duro, 99,9 % (base metálica, sin metales preciosos), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339498
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 cm
50 cm
Tamaño de la unidad:
10 cm
50 cm
11339498 50 cm 50 cm
11349498 10 cm 10 cm
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11339498
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043331.BW
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Platinum Iridium wire
Nombre de nota 0.152mm (0.006 in.) dia., Hard
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Pt:Ir; 80:20 wt%
Cantidad 50 cm
Olor Odorless
Peso ≈0.04g/10cm
Formulario Alambre, ≈0,04 g/10cm; templado: duro
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica sin metales preciosos)
Número MDL MFCD02091683
Porcentaje de pureza 99.9%