Learn More
Alambre de platino iridio, 0,127 mm de diámetro, duro, 99,9 % (base metálica, sin metales preciosos), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | Platinum Iridium wire |
| Nombre de nota | 0.127mm (0.005 in.) dia., Hard |
| Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. | Pt:Ir; 80:20 wt% |
| Cantidad | 10 cm |
| Olor | Odorless |
| Peso | ≈0.03g/10cm |
| Formulario | Alambre, ≈0,03 g/10cm; templado: duro |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica sin metales preciosos) |
| Número MDL | MFCD02091683 |
| Porcentaje de pureza | 99.9% |
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.