Learn More
Gasa de platino de iridio, malla 150 tejida a partir de alambre de 0,043 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11385237
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
11385237 100 x 100 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11385237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040934.GH
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Pt:Ir; 90:10 wt%
Filtración, electrodos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Filtración, electrodos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100 x 100 mm
Fórmula molecular Pt:Ir; 90:10 wt%