Learn More
Gasa de platino iridio, malla 150 tejida a partir de alambre de 0,043 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Filtración, electrodos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Platinum Iridium gauze |
| Nombre de nota | Woven from 0.043mm (0.0017 in.) dia. wire |
| Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. | Pt:Ir; 90:10 wt% |
| Cantidad | 50 x 50 mm |
| Tamaño de malla | 150 Mesh |
| Olor | Odorless |
| Formulario | Tela de alambre |
| Número MDL | MFCD02091683 |