Learn More
Lámina de platino iridio, 0,1 mm de grosor, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395929
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
11395929 50 x 50 mm cada uno
11384757 25 x 25 mm 25 mm
2 options
Código de producto. 11395929
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041804.FI
Solicitar formato a granel o personalizado
Platinum Iridium foil, 0.1mm (0.004in) thick, 99.9% (metals basis) is used in non-standard thermocouples, electrical contacts and as electrodes in medical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum Iridium foil
Nombre de nota 0.1mm (0.004 in.) thick
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Pt:Ir; 90:10 wt%
Cantidad 50 x 50 mm
Olor Odorless
Peso ≈1.35g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número MDL MFCD02091683
Información de solubilidad Insoluble in water.
Porcentaje de pureza 99.9%