Learn More
Lámina de platino iridio, 0,1 mm de grosor, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11325939
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
11325939 50 x 50 mm cada uno
11314767 25 x 25 mm 25 mm
2 options
Código de producto. 11325939
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041807.FI
Solicitar formato a granel o personalizado
Pt:Ir; 80:20 wt%
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum Iridium foil
Cantidad 50 x 50 mm
Fórmula molecular Pt:Ir; 80:20 wt%
Número MDL MFCD02091683
Porcentaje de pureza 99.9%
Envase Tubo