Learn More
Lámina de platino iridio, 0,1 mm de grosor, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Platinum Iridium foil |
| Cantidad | 25 x 25 mm |
| Fórmula molecular | Pt:Ir; 80:20 wt% |
| Número MDL | MFCD02091683 |
| Porcentaje de pureza | 99.9% |
| Envase | Tubo |