Learn More
Lámina de platino iridio, 0,025 mm de grosor, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Platinum Iridium foil |
| Nombre de nota | 0.025mm (0.001 in.) thick |
| Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. | Pt:Ir; 80:20 wt% |
| Cantidad | 25 x 25 mm |
| Olor | Odorless |
| Peso | ≈0.34g/25x25mm |
| Formulario | Papel de aluminio |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Número MDL | MFCD02091683 |
| Porcentaje de pureza | 99.9% |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu