Learn More
Lámina de platino iridio, 0,025 mm de grosor, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11305939
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11305939 50 x 50 mm cada uno
11394757 25 x 25 mm 25 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11305939 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041805.FI
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum Iridium foil
Nombre de nota 0.025mm (0.001 in.) thick
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Pt:Ir; 80:20 wt%
Cantidad 50 x 50 mm
Olor Odorless
Peso ≈0.34g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número MDL MFCD02091683
Porcentaje de pureza 99.9%