Learn More
Dostmann Electronic Sonda de inmersión de platino
Código de producto. 10701654
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10701654 150 mm 1 PCS
1 options
Código de producto. 10701654
Marca: Dostmann Electronic 60001073
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con un tiempo de respuesta de 12 segundos y un intervalo de temperatura de –200 a 500°, esta sonda de inmersión de platino es ideal para numerosos entornos de investigación, científicos y de laboratorio.
  • Sonda de temperatura Pt100 6000-1073
  • Sonda de resistencia de alta precisión, Pt100 1/10-DIN, sensor cerámico de platino IEC 751, 4 cables, cable de 1000 mm PVC
  • se recomienda para mediciones precisas, por ejemplo, con certificado
  • Sonda de inmersión, con mango, con aislamiento mineral, WS 1,4571, -200..+450 °C, 150 x 3,0 mm
Especificaciones
Tiempo de respuesta 12 s
Intervalo de temperatura (métrico) De -200 °C a +500 °C
Longitud (métrico) 150 mm